Learn More
Dansyl Chloride 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10070880
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 605-65-2
Formula molecolare C12H12ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 269.74
Numero MDL MFCD00003985
InChI Key XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC Name 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dansyl chloride
Punto di fusione 71.0°C to 74.0°C
Nota nome 98%
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 269.75
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Colore Beige/Brown or Gray to White
Quantità 5 g
Forma fisica Powder, Needles or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dansyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.