Learn More
Dansyl chloride, 98%
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
67.30€ - 902.00€
Identificatori chimici
CAS | 605-65-2 |
---|---|
Formula molecolare | C12H12ClNO2S |
Molecular Weight (g/mol) | 269.74 |
Numero MDL | MFCD00003985 |
InChI Key | XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride |
PubChem CID | 11801 |
ChEBI | CHEBI:51907 |
IUPAC Name | 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride |
SMILES | CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10540571
|
Thermo Scientific Acros
115850010 |
1 g | Glass bottle |
67.30€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10070880
|
Thermo Scientific Acros
115850050 |
5 g | Glass bottle |
265.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10348743
|
Thermo Scientific Acros
115850250 |
25 g | Glass bottle |
902.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
605-65-2 | |
269.74 | |
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N | |
11801 | |
5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride |
C12H12ClNO2S | |
MFCD00003985 | |
5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride | |
CHEBI:51907 | |
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O |
Specifica
Dansyl chloride | |
98% | |
98% | |
MFCD00003985 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane | |
Authentic | |
5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride | |
11801 | |
269.75 | |
Beige/Brown or Gray to White |
71.0°C to 74.0°C | |
605-65-2 | |
C12H12ClNO2S | |
5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride | |
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N | |
CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O | |
269.74 | |
CHEBI:51907 | |
98% | |
Powder, Needles or Crystals |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-092-6
missing translation for 'rtecsNumber' : QK3688000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dansyl chloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.