Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97%
Codice prodotto. 10185253 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5g
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-70-4
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00004708
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinonimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Sorbitol
Punto di fusione 95.0°C to 99.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Imballaggio Plastic drum
Quantità 10 kg
Beilstein 1533
Indice di Merck 158851
Condizione di rotazione specifica + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Rotazione specifica + 4.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Granular Crystalline Powder