Learn More
D(-)-Quinic acid, 98+%
Codice prodotto. p-3758742 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
25 g, Bottiglia in vetro, 25g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-95-2
Formula molecolare C7H12O6
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Numero MDL MFCD00003864
InChI Key AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC Name (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Quinic acid
Punto di fusione 166.0°C to 168.0°C
Colore White to Yellow
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)4C6H7CO2H
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,8175
Condizione di rotazione specifica - 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O)
Rotazione specifica − 44.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • D(-)-Quinic acid
Titolo del prodotto
D(-)-Quinic acid, 98+% >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado