Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiose monohydrate, 99+%
Codice prodotto. p-4509787 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66009-10-7
Formula molecolare C12H24O12
Molecular Weight (g/mol) 360.31
Numero MDL MFCD00198188
InChI Key CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
IUPAC Name (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrate
SMILES O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Melibiose monohydrate
Acidità 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Punto di fusione 182.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Odore Odorless
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 31,421
Indice di Merck 14,582
Condizione di rotazione specifica + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Rotazione specifica + 135.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 360.32
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • D(+)-Melibiose monohydrate