Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 125340050
308.44 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24108" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 5 kg
Imballaggio Plastic drum
Codice prodotto. 10195773
  • 352.00€ / 5kg
Nurture Your Progress
Usa il codice promozionale 24108 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
69-65-8
182.17
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
6251
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
C6H14O6
MFCD00064287
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CHEBI:16899
Specifica
D-Mannitol
165.0°C to 170.0°C
0.3% max. (105°C, 4 hrs)
98% min. (ELSD) (HPLC)
C6H14O6
5 kg
15, 5810
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
(2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
6251
182.17
Crystalline Powder
69-65-8
White
Authentic
Plastic drum
MFCD00064287
01, IV, 2841
+23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
182.17
CHEBI:16899
98+%
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti