Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose monohydrate, 92+%
Codice prodotto. 10402471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6363-53-7
Formula molecolare C12H24O12
Molecular Weight (g/mol) 360.31
Numero MDL MFCD00149343
InChI Key HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Maltose monohydrate
Nota nome 90%
Punto di fusione 130.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 31,386
Indice di Merck 14,5714
Condizione di rotazione specifica + 137.00 (20.00°C c=4,H2O,NH3)
Rotazione specifica + 137.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in ether
Peso formulazione 360.29
Percent Purity 92+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • D(+)-Maltose monohydrate