Learn More
D(+)-Glucose monohydrate, 99+%, extra pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | D(+)-Glucose monohydrate |
Residuo della combustione | 0.1% max |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Imballaggio | Plastic Drum |
Quantità | 5 kg |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
Peso formulazione | 198.17 |
Percent Purity | 99+% |
Grado | Ultrapuro |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- D(+)-Glucose monohydrate