Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamine hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 11996191
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-84-2
Formula molecolare C6H13NO5·HCl
Molecular Weight (g/mol) 215.64
Specifica
Materiale o nome chimico D-Glucosamine hydrochloride
Punto di fusione 190°C to 194°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Perdita all'essiccatura 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01,902
Indice di Merck 10,4318
Condizione di rotazione specifica + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Rotazione specifica + 72.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 215.64
Percent Purity 98+%
Forma fisica Solution