Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamine hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 10122770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
10 g, Glass Bottle, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50kg
500g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-84-2
Formula molecolare C6H13NO5·HCl
Specifica
Materiale o nome chimico D-Glucosamine hydrochloride
Colore Brown-Yellow to Yellow
Perdita all'essiccatura 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 g
Condizione di rotazione specifica + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Rotazione specifica +70.0° to +73.0° (20°C, 589nm) (c=2.5, H2O) (after 3 hrs)
Peso formulazione 215.64
Percent Purity 98.0 to 102.0% (on dry substance) (Total base)
Forma fisica Powder
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals D-Glucosamine hydrochloride, 98+% >