Learn More
D(-)-Fructose, specified according the requirements of USP
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | D(-)-Fructose |
Punto di fusione | 103.0°C to 105.0°C |
Residuo della combustione | 0.5% max |
Quantità | 250 g |
Indice di Merck | 15,4302 |
Rotazione specifica | − 92.25 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine |
Peso formulazione | 180.16 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- D(-)-Fructose