Learn More
D(-)-Fructose, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073035 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
D(-)-Fructose, Certified AR for Analysis
Identificatori chimici
CAS 57-48-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.156
Numero MDL 148910
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinonimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Punto di fusione 103°C
Colore White
pH 5 to 7
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 180.16g/mol
Forma fisica Solid
Identificativo prodotto
  • D(-)-Fructose