Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Biotin, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
500mg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | D(+)-Biotin |
Punto di fusione | 231.0°C to 233.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 500 mg |
Indice di Merck | 15,1236 |
Rotazione specifica | + 89.00 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents |
Peso formulazione | 244.31 |
Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- D(+)-Biotin