Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Coated Rare Earth Core Stir Bars, Cylindrical
Use for significantly increased magnetic strength and resistance to demagnetization. Rare earth stir bars are easily identified by a chemically inert carbon black spot.
22.10€ - 30.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | White |
Descrizione | PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core |
Quantità | 2/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16295721
|
Fisherbrand™
001.112.RE |
12 mm | 4.5 mm |
23.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16275731
|
Fisherbrand™
001.120.RE |
20 mm | 6 mm |
30.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16275741
|
Fisherbrand™
001.150.RE |
50 mm | 8 mm |
27.05€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16205741
|
Fisherbrand™
001.130.RE |
30 mm | 6 mm |
22.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Use rare earth magnets for significantly increased magnetic strength compared to those using AlNiCo magnets
- Samarium-cobalt core is resistant to demagnetization
- Identified by a chemically inert, carbon black spot
Specifica
Autoclavable | |
White | |
2/Pk. | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core | |
Cylinder |