Learn More
Cyclopropylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7028861
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It often acts as the starting nutrient mix for dropout studies where fermentation conditions required the absence of one or more essential amino acids. For classifying Yeasts based on colonial characteristics and cell morphology.
Solubility
Soluble in water (17 mg/ml), (25°C). Soluble in organic solvents.
Notes
Air & Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air, water and moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23719-80-4
Formula molecolare C3H5BrMg
Molecular Weight (g/mol) 145.28
Numero MDL MFCD00672094
InChI Key QUPLLJGAJVXXBW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cyclopropylmagnesium bromide, cyclopropylmagnesiumbromide, bromo cyclopropyl magnesium, magnesium, bromocyclopropyl, cyclopropyl magnesium bromide, cprmgbr, cyclopropyl magnesiumbromide, magnesium,bromocyclopropyl, bromo-cyclopropyl magnesium, cyclopropylmagnesiunn bromide, grignard reagent
PubChem CID 11116189
IUPAC Name magnesium;cyclopropane;bromide
SMILES Br[Mg]C1CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropylmagnesium bromide
Densità 0.968
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Quantità 25 mL
Numero UN UN2924
Sensibilità Air and moisture sensitive; May form a precipitate
Informazioni di solubilità Soluble in water (17mg/ml),(25°C). Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 145.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 to 0.7M in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.