Learn More
Cyclopentanone, 99+%, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cyclopentanone |
Punto di fusione | -51.0°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.9500g/mL |
Punti di ebollizione | 130.0°C to 131.0°C |
Punto d'infiammabilità | 26°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | C5H8(=O) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cyclopentanone
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.