Learn More
Cyclopentanone-2,2,5,5-d{4}, 95%
Codice prodotto. p-7033898
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 3997-89-5 | C5H8O | 88.142 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3997-89-5
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 88.142
Numero MDL MFCD00190415
InChI Key BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Sinonimo cyclopentanone-2,2,5,5-d4, cyclopentanone d4, 2,2,5,5-∼2∼h_4_ cyclopentanone, cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 98 atom % d, 2,2,5,5-2 h? cyclopentan-1-one
PubChem CID 16213326
IUPAC Name 2,2,5,5-tetradeuteriocyclopentan-1-one
SMILES C1CCC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
Quantità 1 g
Numero UN UN2245
Peso formulazione 88.14
Percent Purity 95%