Learn More
Cyclopentanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11482298
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.134 g/mol
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
Solubility
Slightly soluble in water. Also soluble in ether, alcohols and acetone.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-41-3
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.134
Numero MDL MFCD00001363
InChI Key XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
PubChem CID 7298
ChEBI CHEBI:16133
IUPAC Name cyclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentanol
Punto di fusione -19°C
Densità 0.95
Punti di ebollizione 139°C to 141°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 500 mL
Numero UN UN2244
Beilstein 1900556
Indice di Merck 14,2742
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Also soluble in ether,alcohols and acetone.
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Cyclopentanol