Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Honeywell
Codice prodotto. 15625610 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287-92-3
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.135
Numero MDL MFCD00001356
InChI Key RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC Name cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopentane
Punto di fusione -94°C
Colore Colorless
Densità 0.751g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 50°C
Punto d'infiammabilità −20°C (−4°F)
Punto di combustione 682°F
Odore Solvent like
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 mL
Numero UN UN1146
Beilstein 1900195
Peso formulazione 70.13g/mol
Pressione del vapore 5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C)
Percent Purity 98%