Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Honeywell
Product Code. 15615610 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 287-92-3
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.135
Numero MDL MFCD00001356
InChI Key RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC Name cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Specifications
Materiale o nome chimico Cyclopentane
Nota nome Reagent Grade, 98%
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -94°C (literature)
Colore Colorless
Densità 0.751 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 50°C (literature)
Punto d'infiammabilità −20°C
Punto di combustione 682°F
Odore Solvent like
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C5H10
Quantità 2 L
Numero UN UN1146
Beilstein 1900195
Peso formulazione 70.13
Pressione del vapore 5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C)
Percent Purity >97.5%
Grado Reagent