Learn More
Cyclooctylamine, 97%
Codice prodotto. p-3757356 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 5452-37-9 | C8H17N | 127.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5452-37-9
Formula molecolare C8H17N
Molecular Weight (g/mol) 127.23
Numero MDL MFCD00001748
InChI Key HSOHBWMXECKEKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclooctylamine, aminocyclooctane, cyclooctyl amine, acmc-1ap2c, hsohbwmxeckekv-uhfffaoysa, cyclooctylamine, purum gc
PubChem CID 2903
IUPAC Name cyclooctanamine
SMILES C1CCCC(CCC1)N
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclooctylamine
Punto di fusione -48°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 190°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C8H15NH2
Indice di rifrazione 1.4800 to 1.482
Quantità 5 g
Beilstein 12, IV, 128
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10.2g/L (20°C)
Viscosità 5 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 127.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclooctylamine