Learn More
Cyclohexene oxide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, dyestuffs and in agrochemical industries. It is used in medicine. Cyclohexene oxide (epoxycyclohexane) is an useful monomer in polymerization and coating industry. It is used in the synthesis of alicyclic target materials including pharmaceuticals, perfumery and dyestuffs. It is used as a monomer in photopolymerizations, with carbonmonoxide to yield aromatic polycarbonates which has minimum impurities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, dyestuffs and in agrochemical industries. It is used in medicine. Cyclohexene oxide (epoxycyclohexane) is an useful monomer in polymerization and coating industry. It is used in the synthesis of alicyclic target materials including pharmaceuticals, perfumery and dyestuffs. It is used as a monomer in photopolymerizations, with carbonmonoxide to yield aromatic polycarbonates which has minimum impurities.
Solubility
Insoluble in water
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cyclohexene oxide |
Punto di fusione | -40°C |
Densità | 0.972 |
Punti di ebollizione | 129°C to 130°C |
Punto d'infiammabilità | 24°C (75°F) |
Indice di rifrazione | 1.452 |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN2920 |
Beilstein | 383568 |
Informazioni di solubilità | Insoluble in water |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Cyclohexene oxide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane