Learn More
Cyclohexanone cyanohydrin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11312649
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
CAS: 931-97-5 | C7H11NO | 125.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931-97-5
Formula molecolare C7H11NO
Molecular Weight (g/mol) 125.171
Numero MDL MFCD00003818
InChI Key ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexanone cyanohydrin, 1-hydroxycyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanone, cyanohydrin, 1-cyano-1-hydroxycyclohexane, cyclohexanecarbonitrile, 1-hydroxy, unii-on43942n5p, ccris 4608, 1-hydroxy-cyclohexanecarbonitrile, cyclohexanoncyanhydrin
PubChem CID 13610
IUPAC Name 1-hydroxycyclohexane-1-carbonitrile
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexanone cyanohydrin
Punto di fusione 34°C to 36°C
Densità 1.031
Punti di ebollizione 132°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità 118°C (244°F)
Indice di rifrazione 1.469
Quantità 10 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 125.17
Percent Purity 98%