Learn More
Cyclohexanone, 99.8%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cyclohexanone |
Punto di fusione | -47.0°C |
Densità | 0.9470g/mL |
Punti di ebollizione | 155.0°C |
Quantità | 25 L |
Punto d'infiammabilità | 43°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Metal Drum |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.4450 to 1.4560 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cyclohexanone
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.