Learn More
Cyclohexane, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Identificatori chimici
CAS | 110-82-7 |
---|---|
Formula molecolare | C6H12 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.16 |
Numero MDL | MFCD00003814 |
InChI Key | XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane |
PubChem CID | 8078 |
ChEBI | CHEBI:29005 |
IUPAC Name | cicloesano |
SMILES | C1CCCCC1 |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
110-82-7 | |
84.16 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
cicloesano |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
Specifica
Cyclohexane | |
110-82-7 | |
81.0°C | |
Liquido | |
99+% | |
0.77 | |
C6H12 | |
Vapor Pressure: 104mbar at 20°C | |
05, 20 | |
15, 2716 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4. | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 | |
≥99% |
6.5°C | |
0.7700g/mL | |
−18°C | |
1.4250 to 1.4270 | |
0.005% max. | |
C6H12 | |
MFCD00003814 | |
0.94 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. (K.F.) | |
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
cicloesano | |
8078 | |
84.15 | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Causes skin irritation. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/ph
Danger
- Cyclohexane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.