Learn More
Macherey-Nagel™ Cyantesmo Qualitative Test Paper
Cyantesmo allows the quick and easy detection of hydrocyanic acid and cyanides in aqueous solutions and extracts.
Marca: Macherey-Nagel™ 90604
Descrizione
Cyantesmo allows the quick and easy detection of hydrocyanic acid and cyanides in aqueous solutions and extracts.
Specifica
Pale Green to Blue | |
For detection of Hydrocyanic acid, Cyanides | |
Qualitative Test Paper |
Paper | |
1 Each |
Sicurezza e movimentazione
- Cyantesmo
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane