Learn More
Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Use for highly accurate labeling of amine groups. Cytiva Cy3 NHS Ester Mono-Reactive CyDye contain derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups, for example on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
339.00€ - 6949.00€
Specifica
Formato Dried
Product Type Cy3 NHS Ester
Contenuto kit Foil packs of pre-measured dried dye
Intervallo di pH 3 to 10
Label or Dye Cy3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11595075
Vedere i documenti
Cytiva
PA13106
25 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11535045
Vedere i documenti
Cytiva
PA13102
50 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10524205
Vedere i documenti
Cytiva
PA13101
1 mg
339.00€
1mg
11545045
Vedere i documenti
Cytiva
PA13104
10 mg
2011.00€
10mg
11585075
Vedere i documenti
Cytiva
PA13105
5 mg
1405.00€
5mg
Descrizione
Descrizione
CyDye fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10. The use of multicolor CyDye flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy.
Cy3 NHS Ester provides targeted and specific labeling of amine residues on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
  • Readily dissolves in and produces a stable signal in aqueous buffers (no need for organic solvents)
  • High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
  • Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
  • Demonstrates larger polarization range than conventional fluors
  • Fluorescence lifetime of 2.8 ns
  • High fluorescence intensity
  • Low non-specific binding
Specifica
Specifica
Dried
Foil packs of pre-measured dried dye
Cy3
Cy3 NHS Ester
3 to 10
Red
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1