Learn More
Fisherbrand™ Cut Out Rings
With cut out section to allow easy removal of equipment.
25.95€
Specifica
Materiale | Mild Steel |
---|---|
Product Type | Stativring |
Descrizione | Cut out section |
Finitura | Zinc Plated |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10173744
|
Fisherbrand™
2014/14 |
125 mm |
25.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10778675
|
Fisherbrand™
2014/11 |
100 mm |
25.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- Stem length to the center of bosshead is approximately 60mm
- Constructed in mild steel with welded joints
- Zinc-plated
Specifica
Mild Steel | |
Stativring | |
Cut out section | |
Zinc Plated |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cut Out Rings