Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
950 ml
1000 mL
Lunghezza (sistema metrico):
74mm
101mm
121mm
Quantità:
12/PK.
24/PK.
Descrizione
Ideal storage for light sensitive dry powders. Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Wide Mouth Packer Bottles are manufactured using amber soda glass.
- Wide mouth allows for easy accessibility
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Procedura di pulizia | USP purified Water |
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Lunghezza (sistema metrico) | 74mm |
Quantità | 12/PK. |
Colore chiusura | Bianco |
Closure Included | Sì |
Bocca | Larga |
Product Type | Wide Mouth Bottle |