Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-place) Balance, MCE User Interface
Cubis™ II Precision (3-Place) Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
6980.00€ - 10710.00€
Specifica
Tipo di collegamento | 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port |
---|---|
Tipo di display | TFT Touchscreen |
Materiale | Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim |
Tipo | Precision Balance |
Warranty | 10 anni |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16467475
![]() ![]() |
Sartorius
MCE623S-2S00-E |
620 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Draft shield E: Small glass |
6980.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16437265
![]() ![]() |
Sartorius
MCE2203P-2S00-E |
1.01 kg, 2.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Draft shield E: Small glass |
9490.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16243282
![]() |
Sartorius
MCE623SR-S00 |
620 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield R: Stainless steel frame |
6980.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16203252
![]() ![]() |
Sartorius
MCE1203SR-S00 |
1.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield R: Stainless steel frame |
9585.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16223262
![]() ![]() |
Sartorius
MCE2203SR-S00 |
2.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield R: Stainless steel frame |
10380.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16203272
![]() ![]() |
Sartorius
MCE3203SR-S00 |
3.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield R: Stainless steel frame |
10710.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16477205
![]() ![]() |
Sartorius
MCE1203S-2S00-U |
1.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Draft shield U: Manual glass |
10520.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Excellent service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Warranty
10-year warranty
Specifica
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port | |
Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim | |
10 anni | |
122/284/373 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5%) |
TFT Touchscreen | |
Precision Balance | |
425 mm | |
5.9/7.5/9.4/10.2 kg | |
100/240 V | |
Class I |