Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (3-place) Balance, MCA User Interface
With completely configurable hardware, software, and connectivity, Cubis™ II offers a high-performance balance that will align with your unique demands and compliance requirements.
7800.00€ - 16625.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
---|---|
Tipo di collegamento | 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port |
Tipo di display | Color TFT Touchscreen |
Livellamento | Automation motorized |
Materiale | Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16406945
![]() ![]() |
Sartorius
MCA623S-2S00-E |
620 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Draft shield E: Small glass |
7800.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16223242
![]() ![]() |
Sartorius
MCA623S-2S00-E QP99 |
620 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield E: Small glass |
10230.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16203182
![]() |
Sartorius
MCA1203S-2S00-E QP99 |
1.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield E: Small glass |
12835.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16203202
![]() |
Sartorius
MCA2203S-2S00-E QP99 |
2.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield: E: Small glass |
13635.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16243212
![]() ![]() |
Sartorius
MCA3203S-2S00-E QP99 |
3.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield E: Small glass |
13965.00€
1 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16283222
![]() |
Sartorius
MCA5203S-2S00-E QP99 |
5.2 kg | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software | Draft shield E: Small glass |
16625.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Monolithical weighing system
- Integrated climate sensors
- Individual sample holders
- Error-free operation
- Individual QApp workflows
- Motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity
- 21 CFR Part 11 compliance
- Integrated audit-trail
- State-of-the-art user management
- Oustanding service support
- Integrated status center
- Integrated service functions
- Preventive maintenance on accredited standards
- For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
- Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
- Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
- Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
(draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
Warranty
10-year warranty
Specifica
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
Color TFT Touchscreen | |
Die-cast Aluminum, Plastic PBT, Optiwhite Float Glass and Stainless Steel, Aluminum Trim | |
Precision Balance | |
240 mm | |
120/240 V | |
Class I |
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port | |
Automation motorized | |
0°C to +40°C | |
10 anni | |
122/284/373 mm | |
1.0 A |