Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crystal Violet, certified
Codice prodotto. 10390184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Crystal Violet
Punto di fusione 215.0°C
CAS 548-62-9, 90-94-8
Rapporto di assorbimento 0.98 to 1.2 (P-15/P+15)
Contenuto di colorante 88% min.
Formula molecolare C25H30ClN3
Numero MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Indice di Merck 15, 4430
Sinonimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Informazioni di solubilità Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
InChI Key ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Spettro a infrarossi Authentic
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
IUPAC Name [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Peso formulazione 407.99
Grado Certified
Imballaggio Glass bottle
Informazioni di decomposizione >215°C
Densità 14.1
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Crystal Violet
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone