Learn More
Multiroir™ Cassetti per stoccaggio in polistirene cristallo
View the contents of Multiroir™ Transparent Crystal Polystyrene Storage Drawers clearly due to their construction of crystal clear polystyrene. The drawers also feature a slide assembly, with dividers available to order separately.
Marca: Multiroir™ 11104MU10000C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Total visibility
- Crystal polystyrene transparent - like glass
- Slide assembly
- Drawer separators available separately
Specifica
10 l | |
Polistirene cristallo | |
Cassetto | |
410 x 265 x 125 mm | |
365 mm | |
250 mm | |
110 mm |
Trasparente | |
Rettangolare | |
1 ciascuno | |
410 mm | |
265 mm | |
125 mm |