Learn More
Epredia™ Cryotome Cryocassettes
Use Epredia™ Cryotome™ Cryocassettes with FSE/FE and SME Cryotomes™.
Marca:  Epredia™ 77210154
Codice prodotto. 12698036
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Product Note:
  • The Cryotome FSE Cryostat has specimen holder components pre-mounted in cryochamber (cryocassette clamp, XY orienting head, and Peltier). These are replaceable only through manufacturer service.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Variety pack (one each)
FSE/FE/SME