Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer IVF Accessories
Integrate Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer IVF Accessories with your current system for increased functionality.
127.64€ - 537.68€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10795505
|
Thermo Scientific™
4000710 |
Straw Holder |
537.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11859480
|
Thermo Scientific™
4000711 |
Vial Holder |
506.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11869480
|
Thermo Scientific™
4000714 |
Cane Holder |
127.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Description
Integrate Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer IVF Accessories with your current system for increased functionality.
For use in CryoMed 7456, 7457, 7475, 7458, 7459, and 7476 freezers.Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.