Learn More
SPEX Certiprep™ Cryogenic Gloves
SPEX Certiprep™ Cryogenic Gloves are designed to protect hands and arms from ultra-cold materials and liquid nitrogen exposure.
457.00€ - 458.00€
Specifica
Colore | Blue |
---|---|
Materiale | Fabric |
Powdered | Powder Free |
Product Type | Cryogenic Gloves |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13463530
|
SPEX Certiprep™
6900M |
Medium |
458.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13424570
|
SPEX Certiprep™
6900L |
Large |
458.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13473210
|
SPEX Certiprep™
6900S |
Small |
457.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 06-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Cryogenic gloves specifically designed to protect hands and arms from the hazards associated with liquid nitrogen handling
- Highly recommended for the safe operation of the Freezer/Mill™
- Multi-layer insulation for optimal protection
- Flexible and lightweight to allow excellent dexterity
- Comfortable to wear for extended periods of time
Specifica
Blue | |
Powder Free | |
Non-sterile |
Fabric | |
Cryogenic Gloves |