Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezers with 3 Shelves
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
15172.50€ - 18398.30€
Specifica
Temperatura (punto di regolazione) | Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min |
---|---|
Door Style | Sealed, Insulated |
Sportelli interni | 3 |
Lato del perno | Right |
Isolamento | Vacuum, Polyurethane Foam |
Codice del prodotto | Marca | Sistemi di backup | Registratore grafico di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sistemi di backup | Registratore grafico di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15937085
![]() |
Eppendorf™
F740342011 |
CO2 (factory installed) | No |
18398.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15917095
![]() |
Eppendorf™
F740343011 |
LN2 (factory installed) | No |
18398.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15957075
![]() |
Eppendorf™
F740341011 |
Not Available | No | N/A | ||||||
15997095
![]() |
Eppendorf™
F740344011 |
CO2 (factory installed) | Standard | N/A | ||||||
15977105
![]() |
Eppendorf™
F740345011 |
LN2 (factory installed) | Standard | N/A | ||||||
Descrizione
La serie si basa su tre modelli:- CryoCube F570: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano), refrigeranti classici, raffreddamento ad aria
- CryoCube F570h: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad aria
- CryoCube F570hw: parete di 130 mm (isolamento in poliuretano e pannelli di isolamento sottovuoto), refrigeranti verdi (R290/ R170), raffreddamento ad acqua
Specifica
Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min | |
3 | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
LED | |
62.1 × 86.5 × 139 cm | |
100 to 240 V, 50 to 60 Hz | |
R290 / R170 |
Sealed, Insulated | |
Right | |
Stainless Steel | |
3 | |
91.5 × 109.9 × 197.3 cm | |
Password Protected | |
Consumes 11.8 kWh/day | |
Samples (57,600) |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Freezers with 3 Shelves