Learn More
Eppendorf™ F740h 5/DL/a 230 V CH, Ultracongelatore, 740 L, VIP, AC, DoLe, 5, (CH)
GREENER_CHOICE
La serie Eppendorf CryoCube F740 offre una protezione del campione sicura e costi di utilizzazione minimi. Con fino a 576 scatole, l'ultracongelatore CryoCube F740h è il modello di base green della classe da 740 L. PhysioCare Concept garantisce un uso facile e comodo in termini di ergonomia.
Marca:  Eppendorf™ F740340037
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17318633
  • 18167.38CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-09-2025
Descrizione
  • Interfaccia classica
  • Volume: 740 L (26,1 ft³)
  • Consuma solo 11,8 kWh/giorno (verde; -80°C; 230 V)
  • Ospita fino a 52.800 campioni
  • Tempo di raffreddamento a -80 °C: 4 h 10 min
  • Interno: acciaio inossidabile; esterno: acciaio verniciato a polvere
  • Schiuma di poliuretano + pannelli isolanti sottovuoto (corpo)
  • 5 scomparti con 3 porte interne isolate ed ermetiche
  • Porta esterna con apertura a sinistra, raffreddamento ad aria
  • Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 (tipo stretto) come backup per la massima sicurezza dei campioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
740 L
3
Isolamento con pannelli sottovuoto / schiuma poliuretanica
Classico
2
62.1 x 86.5 x 139 cm (24.5 x 34.1 x 54.7 in.)
No
6 A
230 V
2 Stadi
30
1°C
Destra
5
Sí
91.3 x 111 x 197.3 cm (36 x 43.7 x 77.7 in.)
Key Lock
CO2 or LN2 Optional
CH
11,800 W
R290 / R170