Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570n, CR LN2, EU/UK
Gli ultracongelatori Eppendorf CryoCube F570 coniugano costi di esercizio minimi e una protezione del campione superiore. Con una struttura a cinque scomparti e cinque porte interne per un facile accesso ai campioni, la robusta schiuma poliuretanica protegge i vostri preziosi campioni.
Marca: Eppendorf™ F571305031
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Capacità: 570 L (20,1 ft³)
- Consuma solo 10,5 kWh/giorno (230 V)
- Superficie del pavimento richiesta: 102,5 x 85,2 cm
- Ospita fino a 40.000 campioni
- Tempo di raffreddamento a -80 °C: 4 h
- Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 come backup per la massima sicurezza dei campioni
Specifica
20.1 cu. ft. | |
5 | |
Polyurethane Foam | |
Sí | |
57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.) | |
35.4 in. | |
89.8 cm | |
49.8 in. | |
30.1 in. | |
76.5 cm | |
Opzionale | |
7.0 A | |
230 V | |
2 Stadi | |
25 |
570 L | |
Destra | |
LED | |
2 | |
89.8 x 110.3 x 193.6 cm (43.4 x 35.4 x 76.2 in.) | |
22.6 in. | |
76.2 in. | |
43.4 in. | |
110.3 cm | |
Key Lock | |
LN2 (factory installed) | |
EU, UK | |
10,500 W | |
R404A / R508B |