Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570h, CR CO2, EU/UK
Gli ultracongelatori CryoCube F570 offrono una protezione superiore per i campioni con costi minimi di esercizio. Grazie alla struttura a 5 scomparti e alla presenza di 5 porte interne isolate per un facile accesso ai campioni, la schiuma poliuretanica solida protegge i vostri preziosi campioni.
Marca: Eppendorf™ F571344031
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Volume: 570 L, ad es. fino a 40.000 campioni
- Isolamento efficace, composto da un isolamento tradizionale e pannelli isolanti sottovuoto, che consente di risparmiare energia
- Efficiente sistema di controllo del compressore che riduce la durata dei cicli e quindi il consumo di energia e rende più lunga la vita utile del congelatore
- Lo sfiato d'aria automatico presente sulla porta anteriore dei modelli verticali CryoCube migliora il consumo di energia, assicurando un accesso rapido ai campioni
- Interruttore principale richiudibile per prevenire uno spegnimento accidentale
- Alloggiamento per registratore su carta per la documentazione dei dati
- La maniglia ergonomica dei modelli CryoCube basati su Eppendorf PhysioCare Concept™ richiede meno forza e assicura un accesso agevolato
- Versioni con raffreddamento ad aria e con raffreddamento ad acqua per un risparmio energetico ancora maggiore
- Interno in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere
Specifica
20.1 cu. ft. | |
5 | |
Polyurethane Foam | |
Sí | |
57.5 x 76.5 x 126.5 cm (22.6 x 30.1 x 49.8 in.) | |
35.4 in. | |
89.8 cm | |
49.8 in. | |
43.4 in. | |
110.3 cm | |
CO2 (factory installed) | |
EU, UK | |
2 Stadi | |
25 |
570 L | |
Destra | |
Classico | |
2 | |
89.8 x 110.3 x 193.6 cm (43.4 x 35.4 x 76.2 in.) | |
22.6 in. | |
76.2 in. | |
126.5 cm | |
30.1 in. | |
76.5 cm | |
7.0 A | |
230 V | |
R290 / R170 |