Learn More
Greiner Bio-One Cryo.s Round Bottom 5 mL Polypropylene Tube with Internal Thread Cap
Made of high-grade polypropylene which guarantees high thermal resistance.
110.39€
Specifica
Forma del fondo | Round |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10195490
![]() |
Greiner Bio-One
124276 |
Yellow | Threaded |
110.39€
pezzi 300 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10771201
![]() |
Greiner Bio-One
124275 |
Green | Screw Cap |
110.39€
pezzi 300 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Internal thread has silicone gasket
- With ID writing area
- Sterile
- Non-pyrogenic and non-toxic
- Includes 100 white cap inserts
- Polyethylener case
- Dia. x Height: 12.5 x 86mm
Specifica
Round | |
Polypropylene | |
Sterile |