Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Aprons
Protect your clothing with Thermo Scientific™ Cryo Aprons, available in small, medium and large sizes.
Marca:  Thermo Scientific™ 189452
561.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11766287
  • 563.81€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Protect your clothing with Thermo Scientific™ Cryo Aprons, available in small, medium and large sizes.
  • Small: 36″ (91.4cm)
  • Medium: 42″ (106.7cm)
  • Large: 48″ (121.9cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cryogenic Apron
Blue
106.7 cm
Medium
42 in.