Learn More
Fisherbrand™ Crimp Neck Vial, Clear Glass
Flat bottom.
53.65€ - 67.70€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Glass |
Stile collo | Capsula |
Stile della base | Fondo piatto |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11530535
|
Fisherbrand™
20 09 0289 |
50 mL |
67.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11560535
|
Fisherbrand™
20 09 0343 |
118.8 mL |
53.65€
pezzi 88 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Crimp Neck
- Flat bottom
- Glass
- Clear
Specifica
Clear | |
Capsula | |
100 | |
No |
Glass | |
Fondo piatto | |
ND20 |