Learn More
DWK Life Sciences Crimp Cap, ND20
Caps for headspace vials are available in three different styles: standard, pressure release and magnetic.
16.65€ - 75.90€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno collo | 20 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 20.7 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
Autoclavabile | Autoclavable |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Setto | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Setto | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16636872
|
DWK Life Sciences
4225691 |
Butyl/PTFE | Standard |
29.65€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16646872
|
DWK Life Sciences
225692 |
Butyl/PTFE | Pressure Release |
30.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16656872
|
DWK Life Sciences
225693 |
Butyl | Standard | N/A | |||||
16666872
|
DWK Life Sciences
225694 |
Butyl | Pressure Release |
17.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16676872
|
DWK Life Sciences
225695 |
PTFE/Silicone | Standard |
51.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16696872
|
DWK Life Sciences
225697 |
Butyl, PTFE, PharmaFix | Pressure Release |
52.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16606882
|
DWK Life Sciences
225698 |
PharmaFix | Standard |
49.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16616882
|
DWK Life Sciences
225699 |
Butyl/PTFE | Magnetic |
41.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16626882
|
DWK Life Sciences
225700 |
PTFE/Silicone | Magnetic |
75.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
The quality of a crimp seal is strongly dependent on the right calibration of the crimping tool used to apply the closure to the vial. A too tight or too loose crimp will impair the quality of the seal. To maintain good results, make sure to re-calibrate your crimping tool regularly and check the quality of the seal every time you crimp.
- Pressure release seals are characterized by incorporated bridges and score lines, which allow the internal pressure to be released when 3.0 ± 0.5 bar has been exceeded
- Magnetic seals are compatible with magnetic transport autosamplers
- Packed in zip-lock PE-bags with tear-off foil strip to ensure tamper-evidence and re-closeability
Specifica
20 mm | |
Gas Chromatography (GC) | |
100 | |
Open Top Cap |
20.7 mm | |
Autoclavable | |
2.3 mm | |
ND20 |