Learn More
Kinesis™ Crimp Cap, 11 mm, White Silicone/White PTFE Septa
Suitable for securely capping autosampler vials and providing septa access.
Marca: Kinesis™ CRC11-04W
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- White silicone cap
- White PTFE septa
- Secure closure
- Suitable for autosampler vials
Specifica
White | |
Silicone, PTFE, Aluminum | |
Capping vials, providing septa access | |
Vials with Neck Diameter of 11 mm |
Titolo del prodotto
Kinesis™ Crimp Cap, 11 mm, White Silicone/White PTFE Septa > For vials with neck diameter of 11 mm