Learn More
Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15613830
Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15613830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
25 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Codice prodotto. 15613830
Marca: Honeywell-Fluka 3265325G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Indicator
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1733-12-6
Formula molecolare C21H18O5S
Molecular Weight (g/mol) 382.43
Numero MDL MFCD00005878
InChI Key OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-Cresolsulfonphthalein
PubChem CID 73013
ChEBI CHEBI:86218
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-methylphenol
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Cresol Red
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 343399
Peso formulazione 382.43g/mol
Perdita all'essiccatura 0 to 5%
Imballaggio Glass Bottle
Densità 0.998g/cm3
Colore Brown/Red
pH 7.2 to 8.8 (yellow to red)
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Titolo del prodotto
Cresol Red Indicator, ≥83%, Honeywell Fluka™ >