Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect Valved Coupling Body
Quick-disconnect fitting with simple push-to-connect interface for your rigid tubing
28.95€
Specifica
Tipo | Fitting |
---|---|
Colore | White |
Temperatura (sistema imperiale) max | 1810°F |
Temperatura (sistema metrico) max | 82°C |
Descrizione | Quick-Disconnect x Push-to-Connect |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di porta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15487093
|
Cole-Parmer™
31304-00 |
1/4 in. |
28.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15497093
|
Cole-Parmer™
31304-02 |
3/8 in. |
28.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Description
- Plug insert into body to connect fitting.
- Fitting halves lock in place immediately.
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
- spring-operated valve in each fitting half seals the flow path.
- Straight-through fittings without shutoff valves are also available.
- All fitting bodies have 316 stainless steel springs and latches.
Specifications
Fitting | |
1810°F | |
Quick-Disconnect x Push-to-Connect | |
Acetal |
White | |
82°C | |
Autoclave or Ethylene Oxide (ETO) | |
120 psi |