Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick Disconnect Sanitary Couplings
Integrate disposables with your existing stainless steel processing equipment.
45.55€ - 60.00€
Specifica
Descrizione Sanitary x Quick-Disconnect
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polisolfone
Metodo di sterilizzazione Autoclave, e-beam, Ethylene Oxide or Gamma
Product Type Quick-Disconnect, Sanitary Connector
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
13484156
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
31604-26
3/4 in.
45.55€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
15417383
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
31604-28
1 in.
60.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 18-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Attach these couplings directly to your sanitary hardware assemblies
  • USP Class IV materials.
  • Fully sterilizable.
  • Both couplings and inserts are available with standard sanitary terminations to attach to your system with a sanitary gasket and tri-clover clamps.
  • Choose from stainless steel or polysulfone inserts to mate to polysulfone bodies.
  • All models feature USP Class VI platinum-cured silicone gaskets.
  • Mix and match these bodies and inserts with the polysulfone quick-disconnect coupling elements for greater flexibility in your process system.
Specifica
Specifica
Sanitary x Quick-Disconnect
Polisolfone
Quick-Disconnect, Sanitary Connector
Autoclavable
Autoclave, e-beam, Ethylene Oxide or Gamma