Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ High-Flow Valved Coupling Insert
These couplings add ease of use and security to your most critical fluid handling applications
Marca:  Cole-Parmer™ 31313-23
Codice prodotto. 15467173
  • 365.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 07-07-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High flow coupling insert.
  • USP Class VI-compliant couplings require a fitting body and an insert (order separately).
  • Fitting materials are BSE/TSE-free.
  • Valves restrict flow when fitting halves are disconnected.
Specifica
Specifica
Quick-Disconnect x Barb
1/2 in.
High-flow coupling insert, valved, polysulfone, 1/2 in. barbed connection
Polisolfone
Autoclave or Gamma