Learn More
DWK Life Sciences Cover Slips, from D 263™ M
A cover glass is used to cover specimens during microscopy.
15.67€ - 74.05€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass D 263 M
Da utilizzare con (applicazione) Covering and fixing of samples during microscopy; Droplet distribution on the slide; Use in microscope slide staining or automatic covering machines
Quantità 10 x 100/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Spessore (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15346429
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
235503507
1.5 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11619958
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
235503404
1 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15326429
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
235503207
1 mm 22 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15356429
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
235503601
1 mm 60 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15366429
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
235503704
1.5 mm 60 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15367610
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
235503104
1 mm 18 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15336429
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
235503301
1 mm 40 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Microscopy is a method of viewing objects that lie outside the resolution of the human eye and can be examined. The objects to be observed are magnified to such an extent that they can be displayed as images. For sample preparation, the objects to be examined are cut into very thin slices. These sections are then applied to an object slide and covered with a cover glass and appropriate solutions. To view the sections under the microscope, the sections on the slide must be dyed in a dye bath.
  • Pure white borosilicate glass (D 263™ M) is absorption-free in the visible spectral range
  • High optical homogeneity of the glass and thus practically free of surface defects, inclusions, streaks, bubbles and annoying streaks due to optimal manufacturing process
  • Highly transparent and colourless (colour neutrality)
  • High flatness enables optimum working conditions
  • Very uniform wettability
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass D 263 M
Covering and fixing of samples during microscopy; Droplet distribution on the slide; Use in microscope slide staining or automatic covering machines
10 x 100/Pk.